Learn More
Gibco™ Difco™ Soytone
Descripción
- Perfil de carbohidratos alternativo a los suplementos de levaduras en procesos de células de mamíferos, como CHO
- Altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos
- Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo microbiológico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| Línea de productos | Difco |
| Cantidad | 500 g |
| Fuente | Libre de material de origen animal |