Learn More
BD Agar dextrosa Sabouraud Difco™
Descripción
El agar dextrosa Sabouraud Difco™ es un medio de cultivo deshidratado utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de hongos patogénicos y no patogénicos, en particular dermatofitos.
- La adición de agentes antimicrobianos es una modificación diseñada para aumentar la inhibición bacteriana.
- El pH bajo de aproximadamente 5,6 es favorable para el crecimiento de hongos y ligeramente inhibitorio para las bacterias contaminantes en muestras clínicas.
- En los capítulos generales 61 y 62 de la USP se describen los métodos de ensayo para utilizar el agar dextrosa Sabouraud al realizar las pruebas de enumeración microbiana y las pruebas para aislar Candida albicans de productos farmacéuticos no estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar dextrosa Sabouraud |
| Tipo de producto | agar dextrosa Sabouraud |
| Formulación | 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 40 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de hongos patógenos y no patógenos, en particular dermatofitos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |