Learn More
Gibco™ Difco™ PPLO Broth
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Descripción
Un medio completo utilizado en el cultivo de microorganismos de la clase Mollicutes. Se utiliza en aplicaciones zoosanitarias para la propagación de especies de Mycoplasma, como Mycoplasma mycoides, Mycoplasma gallisepticum y otras para la producción de vacunas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo | Medios de cultivo deshidratados |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y cultivo de micoplasma |
| Línea de productos | Difco |
| Cantidad | 10 kg |
| Formulario | Polvo |