Learn More
BD Antisueros polivalentes Difco™
Descripción
Antisuero polivalente de salmonela
- Antisueros de control febril
- Ayuda en la detección de enfermedades como la salmonelosis, la brucelosis y la rickettsiosis
- Pruebas cualitativas y semicuantitativas de aglutinación en tubos o portaobjetos para anticuerpos homólogos
- Se utilizan junto con antígenos febriles como controles positivos o negativos
- Para la identificación de especies de Shigella identificadas morfológicamente y bioquímicamente
- Solo se puede utilizar en la prueba de aglutinación en portaobjetos
- Antisueros policlonales liofilizados de conejo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Para uso diagnóstico in vitro. |
| Tipo de producto | Shigella polivalente Grupo A |
| Cantidad | 3 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vial Shigella Antis Poly A Lyophilized
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide
For in vitro diagnostic use
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?