Learn More
BD Antisueros polivalentes Difco™
Código de producto. 11772894
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Shigella polivalente Grupo A
Shigella polivalente Grupo A1
Shigella polivalente Grupo D
Shigella polivalente grupo B, S. flexneri Tipos 1-6
Tamaño de la unidad:
3 ml
5 ml
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11772894 Shigella polivalente Grupo D 3 ml
11702874 Shigella polivalente Grupo A1 3 ml
17352361 Shigella polivalente grupo B, S. flexneri Tipos 1-6 cada uno
11894422 Shigella polivalente Grupo A 5 ml
4 options
Código de producto. 11772894
Marca: BD 228371
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For agglutination test
Antisuero polivalente de salmonela
  • Antisueros de control febril
  • Ayuda en la detección de enfermedades como la salmonelosis, la brucelosis y la rickettsiosis
  • Pruebas cualitativas y semicuantitativas de aglutinación en tubos o portaobjetos para anticuerpos homólogos
  • Se utilizan junto con antígenos febriles como controles positivos o negativos
Grupo polivalente de antisuero de Shigella
  • Para la identificación de especies de Shigella identificadas morfológicamente y bioquímicamente
  • Solo se puede utilizar en la prueba de aglutinación en portaobjetos
  • Antisueros policlonales liofilizados de conejo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Tipo de producto Shigella polivalente Grupo D
Cantidad 3 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Shigella Antis Poly D Lyophilize
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide
For in vitro diagnostic use
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.