Learn More
BD Base del caldo de tetrationato Muller Kauffmann Difco™
Código de producto. 11718283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11718283 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11718283
Marca: BD 218531
Especificaciones
Tipo de caldo Base del caldo de tetrationato Muller Kauffmann
Color Blanco
Formulario Polvo
Tipo de medios Deshidratado
Tipo de producto Base del caldo de tetrationato Muller Kauffmann
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento selectivo de Salmonella
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bottle Muller Kauffmann Tet Broth 500G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bile, extract