Learn More
BD Glicerol Difco™
Descripción
El glicerol es un alcohol viscoso, altamente purificado y fermentable que a menudo se utiliza para complementar la base de los medios de cultivo (p. ej., agar). El glicerol se mezcla en la solución con la base de cultivo para favorecer el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos.
- Número CAS: 56-81-5
- Número de EC: 200-289-5
- Fórmula química: C3H8O3
- Masa molar: 92,09g/mol
- Densidad: 1,261 g/cm3
- Solubilidad en agua: miscible
- Viscosidad: 1,412 Pa•s
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Aditivo | Glicerol |
| Formulario | Líquido altamente viscoso |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de preservación bacterianos y en el aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.