missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Glicerol Difco™

Código de producto. 11782884
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11782884 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11782884 Proveedor BD N.º de proveedor 228220

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Utilizado como fijador, en medios de preservación bacterianos y en el aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos El glicerol BD™ Difco™ es un alcohol altamente purificado que favorece el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo especies micobacterianas y bacterias exigentes.

El glicerol es un alcohol viscoso, altamente purificado y fermentable que a menudo se utiliza para complementar la base de los medios de cultivo (p. ej., agar). El glicerol se mezcla en la solución con la base de cultivo para favorecer el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos.

  • Número CAS: 56-81-5
  • Número de EC: 200-289-5
  • Fórmula química: C3H8O3
  • Masa molar: 92,09g/mol
  • Densidad: 1,261 g/cm3
  • Solubilidad en agua: miscible
  • Viscosidad: 1,412 Pa•s
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Color Incolora
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Aditivo Glicerol
Formulario Líquido altamente viscoso
Para utilizar con (aplicación) Medios de preservación bacterianos y en el aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.