Learn More
BD Medio AOAC fólico Difco™
Código de producto. 11798173
Change view
Click to view available options
:
Medio AOAC fólico; cantidad: 100 g
Código de producto.
11798173 Medio AOAC fólico; cantidad: 100 g
1 options
Código de producto. 11798173
Marca: BD 212169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medio AOAC fólico BD Difco™ para determinar la concentración de ácido fólico mediante la técnica de ensayo microbiológico.
  • Medio AOAC fólico, ensayo microbiológico de ácido fólico para determinar la concentración de ácido fólico mediante la técnica de ensayo microbiológico.
  • Certificaciones: ISO, 9000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Dehydrated
Tipo de medios Medio ensayo de ácido fólico
Formulación 12 g/l de casaminoácidos (ensayo con vitaminas), 40 g/l de dextrosa, 20 g/l de citrato de sodio, 0,2 g/l de L-cistina, 0,2 g/l de DL-triptófano, 20 mg/l de sulfato de adenina, 20 mg/l de hidrocloruro de guanina, 20 mg/l de uracilo, 2 mg/l de clorhidrato de tiamina, 4 mg/l de hidrocloruro de piridoxina, 2 mg/l de riboflavina, 2 mg/l de niacina, 400 μg/l de patotenato de calcio, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 0,8 μg/l de biotina, 1 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato de monopotásico, 0,4 g/l de sulfato de magnesio, 20 mg/l de cloruro sódico, 20 mg/l de sulfato ferroso, 20 mg/l de sulfato de manganeso
Cantidad 100 g