Learn More
BD Agujas y asas de inoculación desechables Difco™
Código de producto. p-179977
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 μl
10 μl
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Color:
Azul claro
Verde claro
Cantidad:
250/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen Tipo de producto Color Cantidad unitSize
10492683 1 μl Asa de inoculación Verde claro 250/paq. paquete de 250
10389822 10 μl Asa de inoculación Azul claro 250/paq. paquete de 250
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10492683
Marca: BD 220214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Includes
Certificado de calibración de tinción azul de Evans con cada caja de 1000 asas, que confirma su precisión y uniformidad
Las agujas de siembra estériles y desechables no requieren esterilización con llama.
  • Fabricado a partir de una resina plástica exclusiva para una flexibilidad controlada
  • Resisten el corte de la superficie del agar, pero proporcionan suficiente firmeza para recoger colonias difíciles.
  • Sin lubricantes, aceites ni cargas electrostáticas
  • Codificado con color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Desechables Sí
Volumen 1 μl
Material Resina de plástico
Esterilidad Estéril
Color Verde claro
Tipo de producto Asa de inoculación
Incluye Certificado de calibración de tinción azul de Evans
Cantidad 250/paq.