Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de tripticasa de soja (agar de digerido de soja y caseína)
Descripción
Aplicaciones:
- Se utiliza con o sin sangre para el cultivo y el aislamiento de varios organismos
- Se utiliza para pruebas de esterilidad
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de tripticasa de soja |
| Tipo de producto | Agar de tripticasa de soja (medio digerido de caseína de soja) |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 15 g/l, digestión de papaína de soja 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 10 kg |