Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de tripticasa de soja (agar de digerido de soja y caseína)
Código de producto. 11748822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11748822 2 kg Balde 2 Kg
11768822 500 g Frasco 500 GR
11758822 10 kg Balde 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11748822 Proveedor BD N.º de proveedor 236920
Utilice medios deshidratados para aislamiento, detección y cultivo de una gran variedad de microorganismos. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El agar de tripticasa de soja (agar de digerido de soja y caseína) se suministra en forma deshidratada para facilitar el trabajo al especialista de bioprocesamiento y del laboratorio.
Aplicaciones:
  • Se utiliza con o sin sangre para el cultivo y el aislamiento de varios organismos
  • Se utiliza para pruebas de esterilidad
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de tripticasa de soja
Tipo de producto Agar de tripticasa de soja (medio digerido de caseína de soja)
Formulación Digestión pancreática de caseína 15 g/l, digestión de papaína de soja 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg