missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Trichophyton 4
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Trichophyton 4 |
| Tipo de producto | Agar Trichophyton 4 |
| Formulación | Ensayo vitamínico casaminoácidos 2,5 g/l, dextrosa 40 g/l, fosfato monopotásico 1,8 g/l, sulfato de magnesio 0,1 g/l, agar 15 g/l, HCl de tiamina 200 μg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de especies de Trichophyton |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?