missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar nutritivo con MUG
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar nutritivo |
| Tipo de producto | Agar nutritivo con 4-metilumbeliferil-beta-D-glucuronida |
| Formulación | 3 g/l de extracto de carne, 5 g/l de peptona, 15 g/l de agar, 0,1 g/l de 4-metilumbeliferil-beta-D-glucuronida |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo fluorogénico para la detección y enumeración de Escherichia coli en agua |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?