missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar nutritivo con MUG

Código de producto. 11762774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tipo de medios:
Agar nutritivo
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tipo de medios unitSize
11762774 500 g Frasco Agar nutritivo 500 g
11702774 100 g Frasco Agar nutritivo 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11762774 Proveedor BD N.º de proveedor 223200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fluorogenic assay for detection and enumeration of E. coli in water

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar nutritivo
Tipo de producto Agar nutritivo con 4-metilumbeliferil-beta-D-glucuronida
Formulación 3 g/l de extracto de carne, 5 g/l de peptona, 15 g/l de agar, 0,1 g/l de 4-metilumbeliferil-beta-D-glucuronida
Para utilizar con (aplicación) Ensayo fluorogénico para la detección y enumeración de Escherichia coli en agua
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.