Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar para coliformes fecales de membrana (mFC)
Código de producto. p-4879218
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11753443
Marca: BD 267720
Para la detección y enumeración de coliformes fecales mediante la técnica de filtro de membrana a temperaturas elevadas
  • Usar con ácido rosólico
  • Formulación: Triptosa 10 g/l, proteosa peptona n.º 3 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, lactosa 12,5 g/l, sales biliares n.º 3 1,5 g/l, cloruro sódico 5 g/l, agar 15 g/l, azul de anilina 0,1 g/l
Certifications
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar mFC
Tipo de producto Agar para coliformes fecales de membrana
Formulación Triptosa 10 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, lactosa 12,5 g/l, sales biliares n.° 3 1,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l, azul de anilina 0,1 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el ácido rosólico en el cultivo y la enumeración de coliformes fecales mediante la técnica de filtro de membrana a temperaturas elevadas
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: bile salts No. 3