Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar MacConkey
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Certificaciones/conformidad:
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Tamaño de la unidad:
2 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar MacConkey |
| Tipo de producto | Agar MacConkey |
| Formulación | 17 g/l de digestión pancreática de gelatina, 3 g/l de peptonas (carne y caseína), 10 g/l de lactosa, 1,5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro sódico, 13,5 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 1 mg/l de violeta cristal |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento diferencial de bacilos entéricos a base de fermentación de lactosa |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2 kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MacConkey Agar
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: bile salts