Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar m-HPC
Click to view available options
:
Agar m-HPC (recuento de placas de organismos heterotróficos); 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000, COMPF, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar mHPC |
| Tipo de producto | Agar m HPC |
| Formulación | 20 g/l de peptona, 25 g/l de gelatina, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de «Enterococcus faecalis 29212», «Escherichia coli 25922», «Pseudomonas aeruginosa 10145» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |