Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar m Enterococcus
Código de producto. p-4901449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11703493 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11703493 Proveedor BD N.º de proveedor undefined
For isolating and enumerating enterococci in water and other materials by membrane filtration or pour plate technique
  • Formulación: 20 g/l de triptosa, 5 g/l de extracto de levadura, 2 g/l de dextrosa, 4 g/l de fosfato dipotásico, 0,4 g/l de azida sódica, 10 g/l de agar, 0,1 g/l de 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro
Certifications
CE, ISO, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO, SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar m Enterococcus
Tipo de producto Agar m Enterococcus
Formulación Triptosa 20 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 2 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, azida sódica 0,4 g/l, agar 10 g/l, 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro 0,1 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento y enumeración de enterococos en agua y otros materiales mediante filtración de membrana o la técnica de «vertido en placa»
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide