Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar m Enterococcus
Descripción
- Formulación: 20 g/l de triptosa, 5 g/l de extracto de levadura, 2 g/l de dextrosa, 4 g/l de fosfato dipotásico, 0,4 g/l de azida sódica, 10 g/l de agar, 0,1 g/l de 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro
Certifications
CE, ISO, SMWW
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar m Enterococcus |
| Tipo de producto | Agar m Enterococcus |
| Formulación | Triptosa 20 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 2 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, azida sódica 0,4 g/l, agar 10 g/l, 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro 0,1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento y enumeración de enterococos en agua y otros materiales mediante filtración de membrana o la técnica de «vertido en placa» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide