Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio líquido de tioglicolato
Código de producto. p-4879221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 g
2000 g
500 g
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tipo de medios:
Medio líquido de tioglicolato
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tipo de medios unitSize
11782834 500 g Frasco Medio líquido de tioglicolato 500 g
11742834 2000 g Balde Medio líquido de tioglicolato 2 Kg
11762834 10.000 g Balde Medio líquido de tioglicolato 10 Kg
3 options
Código de producto. 11782834
Marca: BD 225650
Para pruebas de esterilidad de productos biológicos y cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos
  • Formulación: Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro sódico 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato sódico 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio líquido de tioglicolato
Tipo de producto Medio líquido de tioglicolato
Formulación Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro de sodio 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato de sodio 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para pruebas de esterilidad
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g