Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio líquido de tioglicolato
Descripción
- Formulación: Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro sódico 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato sódico 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio líquido de tioglicolato |
| Tipo de producto | Medio líquido de tioglicolato |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro de sodio 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato de sodio 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para pruebas de esterilidad |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2000 g |