Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio líquido de lactosa
Código de producto. 11758163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11758163 500 g Frasco 500 g
1 options
Código de producto. 11758163
Marca: BD 211835
Para el cultivo de Salmonella y organismos coliformes en agua, alimentos, productos lácteos y farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo de lactosa
Tipo de producto Medio líquido de lactosa
Formulación 3 g/l de extracto de carne, 5 g/l de peptona, 5 g/l de lactosa
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de Salmonella y organismos coliformes en agua, alimentos, productos lácteos y farmacéuticos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g