Learn More
Dietilzinc, solución de 1,5 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylzinc |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1.5M Solution in Toluene |
| CAS | 557-20-0, 108-88-3 |
| Fórmula molecular | C4H10Zn |
| Fórmula lineal | (C2H5)2Zn |
| Número MDL | MFCD00009021 |
| Concentración | 1.4 to 1.6M |
| Densidad | 0.9130g/mL |
| Índice Merck | 15, 3151 |
| Show More |