Learn More
Dietilestaño dicloruro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080325
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
Código de producto. 11394839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071155.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 866-55-7 | C4H10Cl2Sn | 247.734 g/mol
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866-55-7
Fórmula molecular C4H10Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 247.734
Número MDL MFCD00013609
Clave InChI YFAXVVMIXZAKSR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo diethyltin dichloride, diethyldichlorotin, diethyltindichloride, dichlorodiethyltin, diethyldichlorostannane, tin, dichlorodiethyl, stannane, dichlorodiethyl, diethyltin chloride, tin, diethyl-, dichloride, unii-pga900d045
PubChem CID 91491
Nombre IUPAC dicloro(dietil)estannano
SMILES CC[Sn](CC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyltin dichloride
Punto de fusión 84°C
Color Blanco
Punto de ebullición 220°C
Fórmula lineal (C2H5)2SnCl2
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc).
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Forma física cristalino/a/s