Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Código de producto. p-200099206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
Código de producto. 16491419
Marca: Medchem Express HY14598
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Stilbestrol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 268.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.