Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Código de producto. 16448707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448707 5 g 5 g
16491419 1 g 1 g
16431136 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14598
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Stilbestrol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 268.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death