Learn More
Chem-Lab Diethylether ar (99.5+% (C2H5)
Marca: Chem-Lab CL00.0405.2500
Diethylether ar (99.5+% (C2H5)
Seguridad y manipulación
- Diethylether a.r.
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Diethylether