Learn More
Éter de monoetilo de dietilenglicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11417646 500 g 500 g
11427646 2500 g 2500 g
11437646 10,000 g 10000 g
3 options
Código de producto. 11417646
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14670.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether has low setting point and low viscocity at low temperature so it is used in manufacturing brake fluid. It is used as a flow and gloss promoter in paint industries, in production of printing ink and as a cleaner in offset printing. Also used in textile as a solvent for dyestuff in the printing and dying of fiber & fabrics, in the production & wood preservaties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de monoetilo de dietilenglicol tiene un punto de ajuste bajo y baja visibilidad a baja temperatura, por lo que se utiliza en la fabricación de líquido de frenos. Se utiliza como promotor de flujo y brillo en las industrias de la pintura, en la producción de tinta de impresión y como limpiador en la impresión offset. También se utiliza en textiles como disolvente para colorantes en la impresión y tinción de tejidos y fibras, en la producción y conservantes de madera.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00002872
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monoethyl ether
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.989
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH3
Índice de refracción 1.428
Cantidad 500 g
Beilstein 1736441
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1800
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%