Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene glycol methyl ether |
| Densidad | 1.023g/mL at 25°C |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Cantidad | 1 L |
| Beilstein | 1697812 |
| Densidad del vapor | 4.14 (vs air) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.15g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% |