Learn More
Dietilenglicol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10438020 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438020 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10428020 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
12688625 25 L Recipiente de plástico 25 LT
3 options
Código de producto. 10438020
Marca: Fisher Chemical D/2950/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 111-46-6
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00002882
Clave InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Especificaciones
Punto de fusión -10°C
Color Incolora
Punto de ebullición 245°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.