Learn More
Diacrilato de dietilenglicol, téc. 75%, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11342936 25 g 25 g
11352936 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11342936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10682.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4074-88-8 | C10H14O5 | 214.22 g/mol
Diethylene glycol diacrylate is used as reactive diluent and cross linking agent of radiation curing system, and also may be used as crosslinking resins, plastics and rubber modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diacrilato de dietilenglicol se utiliza como diluyente reactivo y agente de entrecruzamiento del sistema de curado por radiación. Además, puede utilizarse como resina de entrecruzamiento, plástico y modificador de caucho.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (de 1 a 5 g/100 ml a 18 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4074-88-8
Fórmula molecular C10H14O5
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00014939
Clave InChI LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol diacrylate, oxydiethylene acrylate, oxydiethylene diacrylate, acrylic acid, oxydiethylene ester, tga 2, 2-propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester, diacrylate diethylene glycol, unii-jk01t392ju, acrylic acid, 2-ethoxyethanol diester, di ethylene glycol diacrylate
PubChem CID 19996
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 2-(2-prop-2-enoiloxietoxi)etilo
SMILES C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol diacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.118
Punto de ebullición 94°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1953711
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1-5g/100ml at 18°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico