Learn More
Dietilenglicol, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10510561 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10665542 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10649083 10 L Tambor de plástico 10 LT
3 options
Código de producto. 10510561
Marca: Thermo Scientific Acros 121160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-46-6
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00002882
Clave InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -10.0°C
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4450 to 1.4480
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 468
Índice Merck 15, 3131
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etan-1-ol
Viscosidad 38 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.