missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Piridinadicarboxilato de dietilo, 97 %, ACROS Organics™

Código de producto. 10483074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10483074 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10483074

Marca: Thermo Scientific Acros 399890050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate
CAS 1678-52-0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1450g/mL
Punto de ebullición 172°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13NO4
Número MDL MFCD00012349
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.145
Sinónimo diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate, cinchomeronic ester, 3,4-pyridinedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl 3 4-pyridinedicarboxylate, ethyl 4-ethoxycarbonyl pyridine-3-carboxylate, 3,4-diethyl pyridine-3,4-dicarboxylate, pycb06, ksc532o9b, diethylpyridine-3,4-dicarboxylate
Clave InChI SIOSRDUNOOIMCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC piridina-3,4-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 223.23
PubChem CID 676160
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.