Learn More
Ácido dietilditiocarbámico, trihidrato de sal sódica, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10289370
Marca: Thermo Scientific Acros 424315000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20624-25-3
Fórmula molecular C5H10NNaS2·3H2O
Peso molecular (g/mol) 225.31
Número MDL MFCD00150617
Clave InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
Nombre IUPAC sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Punto de fusión 95.0°C to 98.5°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Cantidad 500 g
Beilstein 04, II, 613
Sensibilidad (to copper) Passes Test
Índice Merck 15, 3421
Información de solubilidad (in water) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Grado Reactivo ACS
Forma física Cristales o polvo