Learn More
Clorhidrato de dietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine hydrochloride |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 227°C to 230°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula molecular | C4H12ClN |
| Fórmula lineal | (C2H5)2NH·HCl |
| Show More |