Learn More
Clorhidrato de dietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11480214 250 g 250 g
11470214 1000 g 1000 g
11490214 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11480214
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13637.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Diethylamine hydrochloride acts as a precursor of atrazine and lysergic acid diethylamide. It is also used as a reactant in the production of dyes and pharmaceutical compounds such as ranitidine. Further, it is used in Mannich reaction with paraformaldehyde. In addition to this, it is employed in the synthesis of diethylaminoethyl (DEAE) cottons by reacting with cotton cellulose in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dietilamina actúa como precursor de la atrazina y de la dietilamida de ácido lisérgico. También se utiliza como reactante en la producción de colorantes y compuestos farmacéuticos como la ranitidina. Además, se utiliza en la reacción de Manlich con paraformaldehído. También se emplea en la síntesis de algodón dietilaminoetil (DEAE) al reaccionar con celulosa de algodón en presencia de hidróxido de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-68-4
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.597
Número MDL MFCD00012499
Clave InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
Nombre IUPAC N-etiletanamina;clorhidrato
SMILES CCNCC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine hydrochloride
Punto de fusión 227°C to 230°C
Punto de ebullición 320°C to 330°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3590084
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3111
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6
Porcentaje de pureza 99%