Learn More
Dietilamina, 99,5 %, extrapura, redestilada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995161 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10054352 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10198372 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11995161
Marca: Thermo Scientific Acros 378370025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-89-7
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00009032
Clave InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
Nombre IUPAC N-etiletanomina
SMILES CCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 55.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 2.5 L
Número UN 1154
Índice Merck 15,3122
Gravedad específica 0.71
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido