Learn More
Sulfato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319095
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11319095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14291.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-67-5
Fórmula molecular C4H10O4S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD00009099
Clave InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nombre IUPAC sulfato de dietilo
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl sulfate
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.177
Punto de ebullición 208°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.4005
Cantidad 500 mL
Número UN UN1594
Beilstein 1209714
Índice Merck 14,3130
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 98%