missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16480926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480926 200 mg 200 miligramos
16491526 500 mg 500 miligramos
16484596 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480926

Marca: Medchem Express HY101417

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.

Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diethyl phosphate
Forma física Liquid
CAS 598-02-7
Color Colorless
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H11O4P
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Diethyl phosphoric acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (220.64 mM)
SMILES O=P(OCC)(O)OCC
Peso molecular (g/mol) 154.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.