Learn More
n-Butilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl n-butylmalonate |
| Densidad | 0.982 |
| Punto de ebullición | 236°C to 239°C |
| Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
| Índice de refracción | 1.423 |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 608785 |
| Índice Merck | 14,1576 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.28 |
| Porcentaje de pureza | 99% |