Learn More
Malonato de dietilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935021 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10070760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10599240 500 g Frasco de vidrio 500 g
10192280 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10073943 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
5 options
Código de producto. 11935021
Marca: Thermo Scientific Acros 114450100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-53-3
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Clave InChI IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
Nombre IUPAC propanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl malonate
Punto de fusión -50.0°C
Densidad 1.0550g/mL
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 10 kg
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Índice Merck 15,3878
Gravedad específica 1.055
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viscosidad 2.14 mPa.s (10°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido