Learn More
Indol-2,6-dicarboxilato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410868
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15410868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54619.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107516-75-6
Fórmula molecular C14H15NO4
Peso molecular (g/mol) 261.277
Número MDL MFCD03411566
Clave InChI ISQYBMUDGXFHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-ethoxycarbonylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, diethyl indole-2,6-dicarboxylate, 1h-indole-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester, 2,6-diethyl 1h-indole-2,6-dicarboxylate, pubchem15804, dethyl indole-2,6-dicarboxylate, indole-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester, 6-ethoxycarbonylindole-2-carboxylic acid ethyl est
PubChem CID 44754779
Nombre IUPAC 1H-indol-2,6-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(N2)C(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl indole-2,6-dicarboxylate
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.27
Porcentaje de pureza 96%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.