Learn More
Glutarato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377656 25 g 25 g
11387656 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11259.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-38-2
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00009212
Clave InChI OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl glutarate, ethyl glutarate, pentanedioic acid, diethyl ester, glutaric acid diethyl ester, glutaric acid, diethyl ester, pentanedioic acid, 1,5-diethyl ester, diethylglutarate, glutaric acid diethyl, c8-c26 alkylalcohol glutarate diester, pentanedioic acid, c18-28-alkyl esters
PubChem CID 13163
ChEBI CHEBI:87319
Nombre IUPAC pentanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl glutarate
Densidad 1.022
Punto de ebullición 236°C to 237°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Beilstein 1777327
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%