Learn More
Éter dietílico, probado según la Farmacopea Europea, Honeywell™
Código de producto. 15633510
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 15633510
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 317011L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Nombre de nota Tested according to Ph.Eur.
Color Incolora
Densidad 0.706g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Punto de ignición 320°F
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Presión de vapor 2311 hPa (60°C)
Número UN 1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol