Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éter dietílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329057 1 L 1 litro
11399047 1 L 1 litro
15466275 4 x 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329057 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038990.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ampliamente utilizado como disolvente en síntesis orgánica y en la preparación de reactivos de Grignard.
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión °C to 116°C
CAS 60-29-7
Densidad 0.713 g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Información de solubilidad Immiscible with water,miscible with alcohol.
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado HPLC