Learn More
Éter dietílico, ChromAR™ para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 60-29-7 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Fórmula molecular | C4H10O |
| Número MDL | MFCD00011646 |
| Número UN | 1155 |
| Sinónimo | Ether, 2,2 '-Oxybisethane, Ethoxyethane, Ethyl Ether, 2,2 '-Oxydiethane |
| Clave InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOCC |
| Nombre IUPAC | etoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 74.12 |