Learn More
Éter dietílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. p-8015125 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. 10696442
Marca: Fisher Chemical D/2450/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Punto de fusión -116°C
Color Incolora
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar at 20°C
Viscosidad 0.2448cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.