Descripción
- Cumple con los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
- Cumple las especificaciones de reactivos de la USP/NF para su uso en el procesamientos farmacéuticos y la preparación de compuestos recetados
- La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
- Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
- Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl ether |
| Punto de fusión | -116.3°C |
| CAS | 60-29-7 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.71g/cm3 at 20°C |
| Punto de ebullición | 35°C |
| Cantidad | 5 L |
| Límite de explosión | 1.7 - 48 Vol % |
| Temperatura de inflamación | −40°C |
| Punto de ignición | 170°C |
| Mostrar más |