Learn More
Diethyl ether, ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15636680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636680 4 x 4 L Frasco de vidrio paquete de 4
15626680 250 mL Glass Bottle 250 ml
15616680 1 L Frasco de aluminio 1 litro
15668440 4 L Frasco de aluminio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15636680 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6738114X4L
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor,≥99.0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116°C (literature)
Nombre de nota ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Cantidad 4 x 4 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física anhidro
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS